Merck
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
122.25
FEMA番号:
3529
EC Number:
欧州評議会番号:
11910
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.073
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(S)CCS
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)