Merck
W343501
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-シクロペンテノン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C5H5(=O)
CAS番号:
分子量:
96.13
Beilstein:
1280476
MDL番号:
Flavis 番号:
7.112
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical