グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
grape; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W342815-VAR-K:
W342815-BULK-K:
W342815-250G-K:
W342815-BULK:
W342815-250G:4548173977874
W342815-1KG-K:
W342815-SAMPLE:
W342815-1KG:4548173977867
W342815-VAR:
W342815-SAMPLE-K:
試験成績書(COA)