Merck
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
別名:
吉草酸フルフリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O3
CAS番号:
分子量:
182.22
FEMA番号:
3397
EC Number:
欧州評議会番号:
10647
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.068
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green
SMILES記法
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
InChI Key
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W339709-VAR:
W339709-5KG:
W339709-1KG:4548173977706
W339709-BULK:
W339709-100G:4548173977690
W339709-SAMPLE:
試験成績書(COA)