Merck
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-ヘキサンジオン
≥96%
別名:
Dipropionyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
1700837
MDL番号:
Flavis 番号:
7.077
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Butter, toasted, nutty, almond
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)