Merck
W316105
Sigma-Aldrich
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12OS
CAS番号:
分子量:
156.25
FEMA番号:
3161
欧州評議会番号:
2248
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.032
由来生物
synthetic
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES記法
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI Key
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316105-1KG:
W316105-BULK:
W316105-100G:
W316105-VAR:
W316105-SAMPLE:
W316105-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)