Merck
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
3075
EC Number:
欧州評議会番号:
304
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.429
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FCC
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
green; lily; fruity; animal; floral
SMILES記法
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI Key
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W307505-VAR-K:
W307505-5KG-K:
W307505-100G-K:
W307505-5KG:
W307505-100G:
W307505-1KG-K:
W307505-VAR:
W307505-SAMPLE-K:
W307505-1KG:
W307505-BULK:
W307505-SAMPLE:
W307505-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)