Merck
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O3
CAS番号:
分子量:
172.22
FEMA番号:
3057
EC Number:
欧州評議会番号:
2081
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.048
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cheese; pineapple
SMILES記法
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W305707-5KG:
W305707-5KG-K:
W305707-VAR-K:
W305707-1KG:
W305707-1KG-K:
W305707-BULK-K:
W305707-SAMPLE-K:
W305707-SAMPLE:
W305707-100G:
W305707-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)