Merck
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2956
EC Number:
欧州評議会番号:
2158
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.786
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
honey; ethereal; rose; wine-like
SMILES記法
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI Key
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W295604-BULK:
W295604-1KG:4548173974484
W295604-100G:
W295604-5KG:
W295604-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)