Merck
W294802
Sigma-Aldrich
Propyl heptanoate
≥98%
別名:
n-Propyl heptylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2948
EC Number:
欧州評議会番号:
367
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.095
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)