Merck
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
CAS番号:
分子量:
200.32
FEMA番号:
2807
EC Number:
欧州評議会番号:
272c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.046
グレード
Kosher
natural (US)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; musty; orange; citrus; fruity
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W280712-BULK-K:
W280712-SAMPLE-K:
W280712-100G:
W280712-25G-K:
W280712-100G-K:
W280712-1KG-K:
W280712-25G:
W280712-VAR-K:
W280712-1KG:
W280712-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)