Merck
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-ノナンジオール アセタート、混合エステル
≥80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
CAS番号:
分子量:
202.29
FEMA番号:
2783
EC Number:
欧州評議会番号:
2075
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.225
由来生物
synthetic
アッセイ
≥80%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES記法
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W278300-BULK:
W278300-VAR:
W278300-1KG:
W278300-5KG:
W278300-10KG:
W278300-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)