About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O3
CAS番号:
分子量:
192.21
FEMA番号:
2701
EC Number:
欧州評議会番号:
165
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.031
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
おすすめの製品
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
bp
176 °C/17 mmHg (lit.)
mp
49-54 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
InChI Key
TZJLGGWGVLADDN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
D J Wright et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 10(4), 265-270 (1980-04-01)
1. The metabolism of piperonylidene acetone, and the food additives piperonyl acetone, piperonyl acetate and piperonyl isobutyrate were studied in male rabbits after oral doses of 100 mg/kg. 2. Both piperonylidene acetone and piperonyl acetone were extensively excreted as 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)-butan-2-ol