Merck
W267406
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニルアセトン
≥97%
別名:
4-メトキシベンジルメチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
164.20
FEMA番号:
2674
Beilstein:
2044332
EC Number:
欧州評議会番号:
2047
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.087
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
145 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; spicy; fruity; balsamic; sweet
SMILES記法
COc1ccc(CC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
WFWKNGZODAOLEO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W267406-1KG-K:4548173971476
W267406-VAR-K:
W267406-1KG:
W267406-100G-K:4548173971469
W267406-SAMPLE-K:
W267406-5KG-K:
W267406-5KG:
W267406-BULK-K:
W267406-100G:
W267406-SAMPLE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hamid Sadeghian et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(6), 2327-2335 (2009-03-03)
A group of 4-methoxyphenylacetic acid esters were designed, synthesized and evaluated as potential inhibitors of soybean 15-lipoxygenase (SLO) on the basis of eugenol and esteragol structures. Compounds 7d-e showed the best IC(50) in SLO inhibition (IC(50)=3.8 and 1.9 microM, respectively).