Merck
W251100
Sigma-Aldrich
安息香酸ゲラニル
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22O2
CAS番号:
分子量:
258.36
FEMA番号:
2511
EC Number:
欧州評議会番号:
639
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.767
アッセイ
≥95%
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)