Merck
W238708
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetophenone
≥96%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
FEMA番号:
2387
Beilstein:
956772
EC Number:
欧州評議会番号:
157
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.023
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; woody; sweet
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2′,4′-Dimethylacetophenone can be used as a flavoring agent. It is reported to be found in the volatiles of Koshu wine.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W238708-100G-K:4548173968667
W238708-25G:
W238708-25G-K:4548173968674
W238708-1KG-K:
W238708-SAMPLE:
W238708-SAMPLE-K:
W238708-1KG:
W238708-BULK-K:
W238708-VAR-K:
W238708-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Volatile components identified in the phenolic fractions of wines from Koshu and Zenkoji grapes.
Shimizu JI & Watanabe M
Agricultural and Biological Chemistry, 46(6), 1447-1452 (1982)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Masahiko Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4740-4746 (2009-05-16)
Adult T cell leukemia (ATL), caused by infection of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), has a poor prognosis and curative therapy is unavailable, so it is important to find or design superior lead compounds for the drug treatment of