Merck
W236918
Sigma-Aldrich
Decyl propionate
≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
214.34
FEMA番号:
2369
EC Number:
欧州評議会番号:
408
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.127
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
ethereal; fruity; wine-like
SMILES記法
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W236918-1KG:
W236918-4KG:
W236918-SAMPLE:
W236918-100G:
W236918-VAR:
W236918-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)