Merck
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH2C6H11
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2348
EC Number:
欧州評議会番号:
218
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.028
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
SMILES記法
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
InChI Key
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)