Merck
W220604
Sigma-Aldrich
ラウリン酸ブチル
≥99%
別名:
ラウリン酸ブチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
256.42
FEMA番号:
2206
Beilstein:
1776360
EC Number:
欧州評議会番号:
376
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.100
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
180 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy; soapy
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-16(17)18-15-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
NDKYEUQMPZIGFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W220604-4KG:4548173967516
W220604-VAR:
W220604-SAMPLE:
W220604-1KG:4548173967509
W220604-100G:4548173967493
W220604-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Neha Lamba et al.
Bioresource technology, 241, 767-774 (2017-06-21)
Biodiesel or fatty acid methyl esters (FAMEs) is primarily synthesized using edible vegetable oils and methanol with a catalyst. However, in the present study, FAMEs were synthesized from a non-edible oil (Calophyllum inophyllum also called as sura honne, Punnagam, Alexandrian