Merck
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O2
CAS番号:
分子量:
238.37
FEMA番号:
2165
EC Number:
欧州評議会番号:
451
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.456
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −32.5°, neat
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
camphoraceous
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)