Merck
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O3
CAS番号:
分子量:
210.27
FEMA番号:
2071
EC Number:
欧州評議会番号:
2092
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.023
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)