Merck
W205907
Sigma-Aldrich
Amyl butyrate
≥99%
別名:
Pentylbutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O2
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2059
欧州評議会番号:
270c
MDL番号:
Flavis 番号:
9.044
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Banana, pineapple, cherry, sweet
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)