Merck
W201006
Sigma-Aldrich
trans-アコニット酸
≥98%, FCC
別名:
trans-プロペン-1,2,3-トリカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
174.11
FEMA番号:
2010
Beilstein:
1725830
EC Number:
欧州評議会番号:
33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
法規制遵守
FCC
アッセイ
≥98%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
cashew; meaty; musty; vegetable
SMILES記法
OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
InChI Key
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Leishmania donovani(ドノバンリ-シュマニア菌)が無鞭毛型から前鞭毛型に変化するのを阻害する抗菌剤。
Taste at 25 ppm
包装
Packaged in glass bottles
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W201006-100G:
W201006-BULK:
W201006-1KG:
W201006-VAR:
W201006-SAMPLE:
W201006-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiayin Pang et al.
Physiologia plantarum, 154(4), 511-525 (2014-10-08)
The aim of this study was to investigate the capacity of three perennial legume species to access sources of varyingly soluble phosphorus (P) and their associated morphological and physiological adaptations. Two Australian native legumes with pasture potential (Cullen australasicum and
M Y Tsai et al.
Journal of chromatography, 341(1), 1-10 (1985-05-31)
To offer a procedure with increased resolution compared to packed-column gas chromatography, we developed a dual-capillary method of gas chromatography for diagnosing organic acidurias. We derivatized and injected organic acids repeatedly on two different bonded phase columns (DB-1, DB-1701) to
K Tanaka et al.
Journal of chromatography, 239, 301-322 (1982-04-30)
Gas chromatographic retention indices have been compiled for 163 metabolically important compounds (mostly organic acids) in the form of methylene units, as trimethylsilyl derivatives, on 10% OV-1 and 10% OV-17 columns. Comprehensive references on metabolic diseases that can be diagnosed
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (1996)
[Uremic peak 2a in high performance liquid chromatography--acidic components and their membrane permeability].
K Koide et al.
Nihon Jinzo Gakkai shi, 28(11), 1481-1489 (1986-11-01)