Merck
VBP00198
Sigma-Aldrich
6-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-1H-indole
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CC1=CC=C(C)N1C2=CC=C3C(NC=C3)=C2
InChI
1S/C14H14N2/c1-10-3-4-11(2)16(10)13-6-5-12-7-8-15-14(12)9-13/h3-9,15H,1-2H3
InChI Key
ZICYXHGTWSBXCC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
シグマ アルドリッチではAldrichCPR製品についての分析データは保有しておりません。返品、交換は致しかねます。すべてのAldrichCPR製品と、このコレクションに含まれる他のビルディングブロックやスクリーニング製品は、カスタムパッケージライブラリーとしてもご利用いただけます。このサービスの詳細や製品の詳しい情報については[email protected]までお問い合わせください。シグマ アルドリッチは、AldrichCPR製品の分析データを収集いたしません。また返品・交換は承っておりません。すべてのAldrichCPR製品と、このコレクションに含まれる他のビルディングブロックやスクリーニング製品は、カスタムパッケージライブラリーとしてもご利用いただけます。このサービスに関する詳細や、製品の更なる情報は、[email protected]までお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)