Merck
THSX1192
ThalesNano X-Cube CatCart®触媒カートリッジシステム
montmorillonite K10
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Nanotechnologiai Rt.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)