安全性情報
THSX1167
ThalesNano X-Cube CatCart®触媒カートリッジシステム
QuadraPure® MPA
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Nanotechnologiai Rt.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THSX1167-1EA:
THSX1167-VAR:
THSX1167-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)