Merck
THS01145
ThalesNano MicroCatCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 30 mm × 4 mm, 20% Pd(OH)2/C
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01145
L ×直径
30 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THS01145-2EA:
THS01145:
THS01145-BULK:
THS01145-VAR:
試験成績書(COA)