Merck
TEM-CF400NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
別名:
CARBON FILM 400# NICKEL 25/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 25
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 400 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)