Merck
T43702
Sigma-Aldrich
トリアセチン
99%
別名:
1,2,3-トリアセチルグリセロール, 1,2,3-トリアセトキシプロパン, グリセリルトリアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
CAS番号:
分子量:
218.20
Beilstein:
1792353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
7.52 (vs air)
アッセイ
99%
自己発火温度
809 °F
expl. lim.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
屈折率
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T43702-BULK:
T43702-1L:
T43702-3KG:
T43702-250ML:
T43702-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)