Merck
T279676
2,6-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE COMPOUND WITH 2,7-DIMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-9,10-ANTHRACENEDIONE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C32H40O4
CAS番号:
分子量:
488.673
MDL番号: