Merck
T154482
2-({4-ETHYL-5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-N-(1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H19N5O2S2
CAS番号:
分子量:
389.501
MDL番号: