Merck
T145696
4-[1-[4-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C23H17Cl2N3OS2
CAS番号:
分子量:
486.445
MDL番号: