Merck
SYNS711754
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
別名:
Synthware S711754
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S711754
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)