Merck
SYNP14005M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
別名:
Synthware P14005M, Solid phase peptide synthesis vessel
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
capacity
50 mL , 50 mL
fitting
GL 25
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
SYNP14005M-1EA04061832197609