Merck
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
別名:
Synthware F932475
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F932475
プレート外径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
O.D. of disc is 24 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.