Merck
SYNF661410
Synthware Erlenmeyer flask
joint: ST/NS 14/20, capacity 10 mL
別名:
Synthware F661410, glass conical flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
flat bottom
glass flask
ジョイント
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
pkg of 1 ea
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
その他情報
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.