Merck
SYNF621960
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 19/20, stopcock: PTFE
別名:
Synthware F621960, dropping funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS19/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F621960
キャパシティ
60 mL
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 1:5 PTFE stopcock
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.