Merck
SYNF439500
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware F439500, 3-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
ジョイント
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F439500
キャパシティ
500 mL
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)