Merck
SYNF431100
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F431100, 3-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
ジョイント
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F431100
キャパシティ
100 mL
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.