Merck
SYNF411925
Synthware two neck round bottom flask with angled side neck
25 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F411925, 2-neck round flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck (angled side neck)
ジョイント
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F411925
キャパシティ
25 mL
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.