Merck
SYNF319250
Synthware recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware F319250, oval shape flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F319250
キャパシティ
250 mL
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.