Merck
SYNC564225
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
Synthware™ coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
別名:
Synthware C564225, coil-type condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,510
¥33,510
出荷予定日2025年4月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,510
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥33,510
出荷予定日2025年4月21日
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C564225
ホースサイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー