Merck
SYNC554300
Synthware West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
別名:
Synthware C554300, glass West condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C554300
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With narrow annular space for high cooling efficiency.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)