Merck
SYNC204250
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
別名:
Synthware C204250, Straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C204250
ジャケット長
250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.