Merck
SYNA891922
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware 891922, bent distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top19/22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A891922
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)