Merck
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
別名:
Pyrex, SciLabware SST3025
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE key
メーカー/製品名
SST3025
SciLabware
2.5 mm , key
サイドアーム外径 × 厚み
9 mm × 1.5 mm
栓直径
14.5 mm
上部直径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)