物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
718347R
SciLabware
L
130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideal for crushing solids into powders for easier handling
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- Available in a rough or glazed finish
- For use with Pyrex Mortars
特徴および利点
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Available in a rough or glazed finish
- Ideal for crushing solids into powders for easier handling
- For use with PYREX® Mortars
- Pestles and mortars should be ordered separately.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)