Merck
SLW3845/02M
Pyrex® Glass thimble
L 95 mm, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
別名:
Pyrex, SciLabware 3845/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3745/02M
SciLabware
L
95 mm
外径
36 mm
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
grade 1 porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
  • Highly resistant to chemical attack
  • Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)