物質
blue graduation
borosilicate glass
特徴
graduations 2.0 mL
heavy duty rim
squat form
メーカー/製品名
3285-100
SciLabware
H
170 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4788
- Squat height - more stable
- Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life:
- Heavily beaded rim and spout
- More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
- Graduations in blue enamel
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
特徴および利点
- Complies with ISO 4788
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Calibrated to Class B tolerances
- Squat height - more stable
- Heavy duty construction for increased mechanical strength and longer life: -Heavily beaded rim and spout
- More convenient to use in confined spaces - e.g. fume cupboards
- Graduations in blue enamel
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)