Merck
SLW2115/06M
Pyrex® Weighing scoop
10 mL
別名:
Pyrex, SciLabware 2115/06M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
SciLabware 2115/06M
全長
100 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)